Merck
EDEGLY
Sigma-Aldrich
Enzymatic Protein Deglycosylation Kit
Sinônimo(s):
Glycosylation Release Kit
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
conjugado
(N-linked)
(O-linked)
Nível de qualidade
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Enzymatic protein deglycosylation kit contains all the enzymes and reagents required for the complete removal of N-linked and simple O-linked carbohydrates from glycoproteins. This kit is employed to cleave the complex Core 2 O-linked carbohydrates including those containing polylactosamine.
Aplicação
Enzymatic Protein Deglycosylation Kit has been used for the deglycosylation of various enzymes.
Enzymatic protein deglycosylation kit has been used in:
  • protein deglycosylation
  • deglycosylation of tissue factor pathway inhibitor (TFPI) α and β
  • deglycosylation of native exo-β-(1,3)-glucanase EXG1
Características e benefícios
Enzymatic protein deglycosylation kit has the following features:
  • two or more mg of glycoprotein is deglycosylated
  • single reaction at neutral pH
  • native & denaturing procedures
  • no degradation of protein
  • O-linked sugars containing polysialic acid are eliminated
  • control glycoprotein provided
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • PNGase F 1 mL/vial
  • O-Glycosidase 20 μL
  • α-2(3,6,8,9)-Neuraminidase 20 μL
  • Fetuin Control .5 mg
  • 5× Reaction Buffer .2 mL
  • Denaturation Solution .1 mL
  • Triton X-100 .1 mL
  • β-1→4-Galactosidase, positionally specific 20 μL
  • β-N-Acetylglucosaminidase 20 μL
Ver tudo (9)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)