E7885
Elastase from porcine pancreas
lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Elastase from hog pancreas, Pancreatopeptidase E
About This Item
CAS Number:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.75
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarfonte biológica
Porcine
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥4 units/mg protein
peso molecular
25.9 kDa
embalagem
pkg of 1 μmol
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
8
adequação
suitable for
atividade externa
Trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Elastase is a single polypeptide chain of 240 amino acid residues and contains four disulfide bridges. The molecular mass is approximately 25.9kDa. The enzyme is synthesized as an inactive zymogen, proelastase, which is converted to the active form by limited proteolysis at the N-terminal by trypsin.
Aplicação
Elastase from porcine pancreas is used for the following applications:
- Cell culture techniques
- ELISA techniques
- Used in assay for elastase inhibitory activity
Ações bioquímicas/fisiológicas
Elastase hydrolyses elastin, the specific protein of elastic fibers, and digests hemoglobin, casein and fibrin.
Enzyme that degrades elastin, a matrix component of tissues involved in stretching processes. It is a serine protease with broad specificity. It cleaves protein at the carboxyl side of small hydrophobic amino acids such as Ile, Gly, Ala, Ser, Val, and Leu. The enzyme also hydrolyzes amides and esters such as N-Benzoyl-L-alanine methyl ester.
Embalagem
Package size based on protein content
Definição da unidade
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-succinyl-L-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilide per min, pH 8.0 at 25 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elastase from porcine pancreas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?