D5773
Solução salina tamponada com fosfato
Without calcium chloride, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DPBS
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Use this formulation of DPBS when tissue or cell dissociation or release is the objective. Also, suitable for studies that involve calcium metabolism.
Quantidade
Formulated to contain 9.6 grams of powder per liter of medium.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?