D4902
Dexametasona
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Sinônimo(s):
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-tri-hidroxi-16-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona, 9α-Fluoro-16α-metil-11β,17α,21-tri-hidroxi-1,4-pregnadieno-3,20-diona, 9α-Fluoro-16α-metilprednisolona, Prednisolona F
About This Item
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
potência
4-500 ng/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pf
262-264 °C (lit.)
solubilidade
methanol: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
chave InChI
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), IL4(3565), IL5(3567), NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126), Ptgs2(19225), Tnf(21926)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Tnf(24835)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
forma física
Reconstituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?