Merck
D4693
Sigma-Aldrich
Dispase® II
protease
Sinônimo(s):
Protease
About This Item
CAS Number:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized solid
atividade específica
≥0.5 units/mg solid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
solubilidade
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
A enzima da Sigma foi usada para desenvolver um protocolo de cultura ex vivo dos botões mamários embrionários de camundongo. Ela foi usada no tratamento de peças de coração de rato para o isolamento de mitocôndrias de coração murino. Ela também foi usada para isolar células-tronco derivadas de polpa dentária (DPSC) por hidrólise enzimática. Essas células foram comparadas às DPSCs isoladas pelo método de explante para analisar suas propriedades de células-tronco e de diferenciação.
A Dispase® II foi usada para a classificação de células ativadas por fluorescência (FACS). Também tem sido usado para separar as camadas do saco vitelino visceral.
Adequado para uso na preparação de suspensão de célula única para sequenciamento.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A Dispase® II é uma protease neutra que hidrolisa as ligações peptídicas N-terminais de resíduos de aminoácidos não polares. Ela pode ser usada para separar muitos tecidos e células cultivados in vitro. A enzima é bastante branda e não danifica as membranas celulares. Ela também pode ser usada para evitar aglutinação em culturas em suspensão. Essa protease cliva a fibronectina e o colágeno tipo IV, mas não a laminina, o colágeno tipo V, a albumina sérica ou a transferrina. A Dispase® II é específica para a clivagem de ligações leucina-fenilalanina. Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+ e Al3+ ativam a enzima. EDTA, EGTA, Hg2+ e outros metais pesados inibem a atividade enzimática. A enzima contém 1 g de átomos de zinco por g-mol de enzima purificada. Se este componente de zinco for removido por agentes quelantes, como EDTA ou EGTA, obtém-se uma apoenzima inativa. A enzima não é inibida pelo soro.
Definição da unidade
Uma unidade hidrolisará a caseína para produzir cor equivalente a 1,0 μmol (181 μg) de tirosina por minuto em pH 7,5 a 37 °C (cor por reagente de Folin-Ciocalteu), salvo indicação em contrário.
forma física
pó liofilizado contendo acetato de cálcio e açúcar de leite
Nota de preparo
Uma solução-estoque de 50 U/ml pode ser preparada dissolvendo-se o pó em um tampão com NaAc 10 mM (pH 7,5) e CaAc 5 mM. Ela deve ser armazenada a 4 °C.
Nota de análise
Inicialmente, a enzima pode ser dissolvida em Hepes/KOH 50 mM pH 7,4, NaCl 150 mM a 10 mg/ml. Diluições posteriores devem ser feitas nos meios de cultura celular mais adequados para as células sendo dissociadas. A Dispase é uma metaloproteinase ativada por cátions divalentes, inclusive Ca2+, Mg2+, Mn2+ e Fe2+.
Informações legais
Dispase is a registered trademark of Godo Shusei Co., Ltd.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dispase® II
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)