D4031
Solução salina tamponada com fosfato
liquid, Modified, with 36 mg sodium pyruvate, 50 mg streptomycin sulfate, 100 mg kanamycin monosulfate, 1000 mg glucose/L and CaCl₂, liquid, 0.1 μm filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DPBS
Product Name
Solução salina tamponada com fosfato, Modified, with 36 mg sodium pyruvate, 50 mg streptomycin sulfate, 100 mg kanamycin monosulfate, 1000 mg glucose/L and CaCl2, liquid, 0.1 μm filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
0.1 μm filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
sodium pyruvate: 0.036 g/L
glucose: 1.0 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- To study how ultrasound could enhance the delivery of anti inflammatory drug through cornea in corneal infections.
- In the detection of microtubules in sludge worms.
- For recovering bone marrow cells from the femur of green fluorescent protein (GFP) expressing mice.
- To study the inhibitory effect of 3-methyladenine on autophagy, in normal rat kidney (NRK) cell expressing GFP-LC3 (autophagy marker).
Variante da fórmula
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?