Merck
D1408
Sigma-Aldrich
Solução salina tamponada com fosfato
Liquid (10X), without MgCl₂ and CaCl₂, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DPBS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Product Name
Solução salina tamponada com fosfato, 10×, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
sodium pyruvate: no
glucose: no (Dextro)
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
A solução salina tamponada com fosfato de Dulbecco (DPBS) é uma solução salina balanceada.
Aplicação
A solução salina tamponada com fosfato de Dulbecco 10X é uma solução-estoque usada para preparar DPBS 1X em água de grau para cultura celular (W3500). A DPBS é usada para lavar células durante o preparo e a transferência seriada.
A solução salina tamponada com fosfato de Dulbecco foi usada:
  • em cultura celular microfluídica de células-tronco embrionárias de camundongo (mESC)
  • para dissolver albumina em estudos de adsorção
  • em experimentos de cultura de células PC12
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)