D1283
Solução salina tamponada com fosfato
With calcium chloride and magnesium chloride, 10×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DPBS
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
glucose: no (Dextro)
sodium pyruvate: no
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline is an isotonic saline solution used for washing cells and tissues. This balanced salt solution (BSS) is also used in cell culture as a buffering system to maintain the medium within the physiological pH range and as an irrigating, transporting and diluting fluid while maintaining intra- and extracellular osmotic balance.
Aplicação
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline has been used:
- for decellularization of extracellular matrix (ECM)
- to rinse biosensor chip to remove physically adsorbed mycolic acids
- for washing cells before staining during in vitro biocompatibility test
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?