CS0760
Isolated Mitochondria Staining Kit
1 kit sufficient for 50 reactions (in a 2 mL cuvette), 1 kit sufficient for 1000 reactions (using 96 multiwell plates)
Nível de qualidade
uso
kit sufficient for 1000 reactions (using 96 multiwell plates)
kit sufficient for 50 reactions (in a 2 mL cuvette)
embalagem
pkg of 1 kit
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
flow cytometry: suitable
protein staining: suitable
fluorescência
λex 490 nm; λem 590 nm (JC-1 dye)
aplicação(ões)
cell analysis
detection
método de detecção
fluorometric
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
- Fast, simple, and convenient method for staining isolated mitochondria and for assaying mitochondria intactness
- Contains all the reagents required for the detection of changes in mitochondrial inner-membrane electrochemical potential
- Contains the antibiotic Valinomycin that permeabilizes the mitochondrial membrane, and thus, dissipates the mitochondrial electrochemical potential. Valinomycin can be used as a control agent that prevents JC-1 aggregation
Princípio
Nota de análise
Somente componentes do kit
- DMSO 1 mL
- JC-1 Assay Buffer 5X 25 mL
- JC-1 Stain 25 μg
- Valinomycin Ready Made 100 μL
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?