C9584
Carboxypeptidase B from porcine pancreas
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Peptidyl-L-lysine(L-arginine) hydrolase, Protaminase
fonte biológica
Porcine pancreas
Nível de qualidade
grau
Proteomics Grade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥125 units/mg protein
peso molecular
34,000 Da± 600
purificado por
affinity chromatography
composição
Protein, 40-70%
atividade externa
carboxypeptidase A ≤1%
chymotrypsin ≤0.1%
trypsin ≤5%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S(Cc3ccccc3)C(=O)C(NC(=O)C2N(CCC2)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CCC(=O)O)C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
chave InChI
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carboxypeptidase B from porcine pancreas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?