C5138
Colagenase
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
fonte biológica
Clostridium histolyticum
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade específica
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
peso molecular
68-130 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
solubilidade
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
adequação
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- no preparo de solução de colagenase para digestão de tecidos tumorais
- como um suplemento em solução salina tamponada com fosfato para digestão de tecido adiposo mesentérico extirpado
- como um suplemento no meio 1640 do Roswell Park Memorial Institute (RPMI-1640) para digestão de segmentos de cólon
- para digestão de tecido endometrial
- no preparo de enzima A e enzima B para digestão de testículos descapsulados
Adequada para uso na preparação de suspensão de célula única para sequenciamento.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Definição da unidade
Nota de preparo
Este produto também contém atividade de clostripain, protease neutra e tríptica.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colagenase
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?