Merck
C2999
Sigma-Aldrich
Meio de criopreservação celular CryoStor®
CS5
Sinônimo(s):
cell freezing medium
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A família de soluções de preservação CryoStor CS2, CS5 e CS10 representa a próxima geração de meios de criopreservação. Projetados para preparar e preservar as células em ambientes com temperaturas extremamente baixas (-80 ºC a -196 °C), os meios CryoStor oferecem um ambiente protetor e seguro para células e tecidos durante os processos de congelamento, armazenamento e descongelamento. Através da modulação da resposta bioquímica celular ao processo de criopreservação, esses meios oferecem maior viabilidade e funcionalidade celular, ao mesmo tempo que eliminam a necessidade de incluir soro, proteínas ou altos níveis de agentes citotóxicos.
Os CryoStor CS2, CS5 e CS10 são uma série de meios de preservação otimizados e específicos para determinadas células, formulados exclusivamente para lidar com aspectos da biologia molecular das células durante o processo de criopreservação. Isso reduz diretamente o nível de morte celular de início tardio induzida por criopreservação e melhora a viabilidade e função celular após o descongelamento.
Esses meios são recomendados para preservação de células-tronco, hepatócitos, amostras de tecido e outros tipos celulares extremamente sensíveis.
Aplicação
CryoStor é uma série de meios de preservação otimizados e específicos para células, formulados unicamente para abordar aspectos biológicos moleculares das células durante o processo de criopreservação. Isso reduz diretamente o nível de morte celular retardada induzida por criopreservação e melhora a viabilidade e função celular após o descongelamento.
O Cryostor CS5 é formulado para conter 5% de dimetilsulfóxido (DMSO). Recomendado para criopreservação da maioria dos tipos de células.
Vídeo de protocolo de criopreservação com Cryostor®
Outras notas
A fórmula contém 5% de DMSO.
Informações legais
CryoStor is a registered trademark of BioLife Solutions, Inc.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)