Merck
C2874
Sigma-Aldrich
Meio de criopreservação celular CryoStor®
CS10
Sinônimo(s):
cell freezing medium
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A família de soluções de preservação CryoStor CS2, CS5 e CS10 representa a próxima geração de meios de criopreservação. Projetados para preparar e preservar as células em ambientes com temperaturas extremamente baixas (–80 ºC a –196 °C), os meios CryoStor oferecem um ambiente protetor e seguro para células e tecidos durante os processos de congelamento, armazenamento e descongelamento. Através da modulação da resposta bioquímica celular ao processo de criopreservação, esses meios oferecem maior viabilidade e funcionalidade celular, ao mesmo tempo em que eliminam a necessidade de inclusão de soro, proteína ou altos níveis de agentes citotóxicos.
Os CryoStor CS2, CS5 e CS10 são uma série de meios de preservação otimizados e específicos para determinadas células, formulados exclusivamente para lidar com aspectos da biologia molecular das células durante o processo de criopreservação. Isso reduz diretamente o nível de morte celular de início tardio induzida por criopreservação e melhora a viabilidade e função celular após o descongelamento.
Esses meios são recomendados para preservação de células-tronco, hepatócitos, amostras de tecidos e outros tipos celulares extremamente sensíveis.
Aplicação
CryoStor é uma série de meios de preservação otimizados e específicos para células, formulados unicamente para abordar aspectos biológicos moleculares das células durante o processo de criopreservação. Isso reduz diretamente o nível de morte celular retardada induzida por criopreservação e melhora a viabilidade e função celular após o descongelamento.
O meio de criopreservação CryoStor® foi usado na:
  • preservação de células T
  • , preservação de cardiomiócitos derivados de células-tronco pluripotentes induzidas (hiPSC-CMs)
  • progenitores cardíacos derivados de hiPSC (hiPSC-CPs)
  • e como componente de solução crioprotetora composta de albumina bovina
Ações bioquímicas/fisiológicas
CryoStor® CS10 é um meio de criopreservação com fórmula exclusiva, contendo 10% de dimetilsulfóxido (DMSO). Recomendado para preservação de amostras de hepatócitos, amostras de tecidos e outros tipos de células extremamente sensíveis.
Vídeo de protocolo de criopreservação com Cryostor®
Outras notas
A fórmula contém 10% de DMSO.
Informações legais
CryoStor is a registered trademark of BioLife Solutions, Inc.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)