Merck
A8781
Sigma-Aldrich
β-Amylase from sweet potato
greener alternative
Sinônimo(s):
1,4-α-D-Glucan maltohydrolase
About This Item
CAS Number:
Número CE:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.56
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
~200,000
embalagem
vial of 15 mg
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 57
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
β-Amylase from sweet potato is a tetrameric enzyme with each monomer comprising (α/β) core domain and a C-terminal loop region. It belongs to the glycoside hydrolase family GH14.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Aplicação
β-Amylase from sweet potato has been used:
  • as a molecular weight marker in blue native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
  • as a standard for calibration curve preparation in size exclusion chromatography
  • as a model protein for small-angle X-ray analysis (SAXs)
Ações bioquímicas/fisiológicas
β-Amylase acts on the polysaccharide α(1,4) glycosidic linkages and releases maltose present in the non-reducing ends. Due to its stability, β-Amylase from sweet potato is used in the immobilized enzyme preparation in combination with agarose beads.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)