Merck
A8200
Sigma-Aldrich
Aminopeptidase from Aeromonas proteolytica
lyophilized powder, 50-150 units/mg protein
Sinônimo(s):
AAP, Aminopeptidase from Vibrio proteolyticus, bacterial leucyl aminopeptidase
About This Item
CAS Number:
Número CE:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
Proteomics Grade
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
50-150 units/mg protein
peso molecular
29.5 kDa
composição
Protein, ~40% biuret
solubilidade
H2O: soluble 0.9-1.1 mg/mL, clear, colorless
atividade externa
endopeptidase, essentially free
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A zinc-containing enzyme.
Especificidade
Catalyzes the release of an N-terminal amino acid, preferentially leucine, but not glutamic or aspartic acids.
Aplicação
Aminopeptidases are a family of widely distributed proteases, which may be used to study many significant biological processes such as protein maturation, hormone production, and peptide digestion. The enzyme has been used to measure the kinetic rate constant for the binding of bestatin, a general protease inhibitor, to aminopeptidase.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aminopeptidase from Aeromonas proteolytica is a metalloenzyme, which contains 2 atoms of Zn2+ in a single polypeptide with an approximate molecular weight of 29.5 kDa as determined by sedimentation. This enzyme has a high degree of stability, being stable even at temperatures of 70 °C for several hours. Partial inactivation occurs in 8 M urea. Maximum stability and activity are between pH 8.0-8.5. Aminopeptidase from Aeromonas proteolytica can function as an esterase.
Aminopeptidase from Aeromonas proteolytica is involved in protein maturation, hormone production and peptide digestion.
Definição da unidade
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of L-leucine p-nitroanilide to L-leucine and p-nitroaniline per min at pH 8.0 at 25 °C.
forma física
Lyophilized powder containing tricine buffer, pH 8.0, zinc chloride and stabilizer.
Nota de preparo
Dissolves in water at 0.9-1.1 mg/mL concentration to form a clear, colorless solution.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)