94158
Tris Buffered Saline
tablet (for 500 mL), pH 7.6, BioUltra
Sinônimo(s):
TBS
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarProduct Name
Tris Buffered Saline, BioUltra, tablet (for 500 mL), pH 7.6
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Formulário
tablet (for 500 mL)
pH
7.6
solubilidade
water: 2 tablet/liter, clear, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Categorias relacionadas
Aplicação
Trizma is used in the formulation of buffer solutions in the pH range between 7.5 and 8.5. Tris buffer solutions are widely used in cell and molecular biology for processes such as protein and nucleic acid extraction and purification. Tris Buffered Saline, pH 7.6 may be used as a sample diluent, phase separation media or placebo.
Reconstituição
1 tablet dissolved in 500 mL of deionized water yields:
0.15 M sodium chloride; 0.050 M TRIS-HCl buffer; pH 7.6 at 25°C
0.15 M sodium chloride; 0.050 M TRIS-HCl buffer; pH 7.6 at 25°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?