90768
Micro particles based on polystyrene
size: 150 μm
Sinônimo(s):
Latex beads from PS
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNível de qualidade
Formulário
aqueous suspension
concentração
10% (solids)
tamanho de partícula
150 μm std dev <4.5 μm
densidade
1.05 g/cm3
Aplicação
Micro particles based on polystyrene has been used in increments to simulate nucleation events for crystallization.
Nota de análise
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?