806544
Solução salina tamponada com fosfato
pH 7.2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Solução salina tamponada com fosfato, PBS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudaresterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, tested
pH
7.2
Descrição geral
A solução salina tamponada com fosfato (PBS) é uma solução tampão usada em pesquisas biológicas. É uma solução salina à base de água contendo fosfato de sódio, cloreto de sódio e, em algumas formulações, ela contém cloreto de potássio e fosfato de potássio. A osmolalidade e as concentrações iônicas das soluções correspondem àquelas do corpo humano (isotônicas) e são atóxicas à maioria das células.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?