78511
Micro particles based on polystyrene
size: 8 μm
Sinônimo(s):
Polystyrene-based microparticles, Latex beads from PS
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudargrau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
aqueous suspension
reticulação
0 % cross-linked
concentração
10% (solids)
tamanho de partícula
8 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
densidade
1.05 g/cm3
aplicação(ões)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Polystyrene-based microparticles (size: 8 μm) are a particle size reference standard, designed to determine the particle size distribution (PSD) profile of test samples.
Aplicação
Used to calibrate, qualify and monitor the performance of particle size analyzers, surface scanning instruments and particle counters.
The polystyrene latex microbeads are also used:
The polystyrene latex microbeads are also used:
- to characterize sizing performance in impedance-based experiments.
- to produce PS-μbead arrays by laser-induced forward transfer (LIFT) technique.
- as a test standard for use in aerosol testbed to measure the sampling efficiency of aerosol inlet/manifold system
Características e benefícios
- appropriate for routine equipment calibration checks and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Nota de análise
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?