Merck
74092
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic solution
BioUltra, 5 M in H2O
Sinônimo(s):
Monosodium phosphate solution, Sodium dihydrogen phosphate, Sodium dihydrogen orthophosphate,Sodium orthophosphate monobasic, Dihydrogen monosodium phosphate, Dihydrogen sodium phosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2NaO4P
CAS Number:
Peso molecular:
119.98
Beilstein:
3903772
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
5 M in H2O
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
3.0-4.5 (25 °C, 5 M in H2O)
solubilidade
H2O: 5 M, clear, colorless
densidade
1.40 g/mL at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.025
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Sodium phosphate monobasic serves as a source of phosphate ions. The use of sodium phosphate monobasic to correct severe hypophosphatemia conditions has been reviewed.
Aplicação
Sodium phosphate monobasic solution has been used as a component of aCSF (artificial cerebrospinal fluid) stock solution for use in the patch-seq analysis of small interneurons. It has also been used as a supplement in the preparation of crude extract of cells for decentralizing cell-free RNA sensing.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)