65984
Micro particles based on polystyrene
size: 800 nm
Sinônimo(s):
Latex beads from PS
Nível de qualidade
Formulário
aqueous suspension
concentração
10% (solids)
tamanho de partícula
800 nm std dev ≤0.03 μm
densidade
1.05 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)