59331C
Solução salina tamponada com fosfato
liquid, sterile-filtered, DPBS Modified 10X, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DPBS
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNível de qualidade
descrição
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Aplicação
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline (DPBS) is intended for use in the maintenance of mammalian cells where a chemically defined balanced salt solution provides an environment that will maintain the structural and physiological integrity of cells in vitro. DPBS is commonly used in cell enumerations as a diluent, for rinsing cells and as a buffer in many chromatographic procedures. DPBS also is used to wash and resuspend cells during the dissociation process, where the presence of calcium and magnesium can inhibit trypsin activity. For this application, use DPBS Modified, which is formulated without calcium and magnesium salts.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?