59321C
Solução salina tamponada com fosfato
liquid, sterile-filtered, DPBS Modified, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DPBS
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNível de qualidade
descrição
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Aplicação
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline has been used to resuspend phosphatidic acid (PA) or phosphoserine (PS). It has also been used for cell loading with Ca2+ indicator fura-2 AM.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?