Merck
59300C
SAFC
Solução salina tamponada com fosfato
liquid, sterile-filtered, with calcium, with magnesium, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DPBS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
descrição
for research or for further manufacturing use
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline (DPBS) is intended for use in the maintenance of mammalian cells where a chemically defined balanced salt solution provides an environment that will maintain the structural and physiological integrity of cells in vitro.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)