Merck
56064C
SAFC
Solução salina tamponada com fosfato
dry powder, DPBS Modified, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DPBS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
descrição
for research or for further manufacturing use
Formulário
dry powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Condições de expedição
ambient
Aplicação
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline (DPBS) is intended for use in the maintenance of mammalian cells where a chemically defined balanced salt solution provides an environment that will maintain the structural and physiological integrity of cells in vitro. DPBS is commonly used in cell enumerations as a diluent, for rinsing cells and as a buffer in many chromatographic procedures. DPBS also is used to wash and resuspend cells during the dissociation process, where the presence of calcium and magnesium can inhibit trypsin activity. For this application, use DPBS Modified, which is formulated without calcium and magnesium salts.
Dulbecco′s phosphate buffered saline (DPBS) has been used in in vitro degradation studies of specimens.
Quantidade
Formulated to contain 9.6 grams of powder per liter of medium.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)