50675
Micro particles based on polystyrene
size: 600 nm
Sinônimo(s):
Latex beads from PS
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNível de qualidade
Formulário
aqueous suspension
concentração
10% (solids)
tamanho de partícula
600 nm std dev ≤0.03 μm
densidade
1.05 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Micro particles based on polystyrene, 600 nM may be derivatized to generate media for applications such as antibody conjugation and use in immunoagglutination assay development or the stabilization of Pickering emulsions. Polystyrene microparticles are useful as potential biodegradable vaccine adjuvants and drug delivery devices.
Nota de análise
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?