Merck
24381C
EX-CELL® CD Insect Cell Medium
Chemically defined, powder, suitable (for insect cell culture)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
linha de produto
EX-CELL®
Formulário
dry powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
componentes
L-glutamine: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
EX-CELL® CD Insect Cell Medium can be used as amplification and production medium for Spodoptera frugiperda (Sf) cells such as Sf21 and Sf9 cells and is compatible with Tni, C636 and S2 cells. The medium has been optimized to get excellent growth and productivity for the rhabdovirus-free Sf-RVN Insect Cell Line(Sf9). Together those products form the Sf-RVN Platform. The formulation is chemically defined, animal-component free and has been formulated with L-Glutamine.
Quantidade
Formulated to contain 31.7 grams of powder per liter of medium.
Informações legais
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sf-RVN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)