Merck
S9888
Sigma-Aldrich
Cloreto de sódio
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
CAS Number:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 300
suitable for GB 5009.253-2016
pressão de vapor
1.33 hPa ( 865 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
pf
801 °C (lit.)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.004%
traços de cátion
Ba:, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
O cloreto de sódio foi usado para preparar solução salina tamponada com Tris, solução salina tamponada com fosfato, tampão de lise celular MPM-2 (proteína mitótica monoclonal 2), tampão de lavagem para imunoprecipitação, meios LB (Luria-Bertani) e tampão de diálise.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)