Merck
793566
Sigma-Aldrich
Cloreto de sódio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
CAS Number:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Agency
suitable for GB 5009.253-2016
pressão de vapor
1.33 hPa ( 865 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Redi-Dri
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
qualidade
free-flowing
pH
7
pf
801 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Sodium chloride can be used as:
  • A reagent in the solvent-free chlorination of arenes to synthesize chlorinated arenes in the presence of (diacetoxyiodo)benzene as an oxidant.
  • A catalyst for the one-pot multicomponent reaction of aromatic aldehydes, malononitrile, and thiophenol to synthesize substituted pyridines.
  • A source of electrophilic chlorine to synthesize chlorinated thiophenes, selenophenes, and benzo[b]selenophenes via copper-mediated chlorocyclization.
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)