Merck
746398
Sigma-Aldrich
Cloreto de sódio
anhydrous, Redi-Dri, free-flowing, ACS reagent, ≥99%
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
CAS Number:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
Agency
suitable for GB 5009.253-2016
pressão de vapor
1.33 hPa ( 865 °C)
linha de produto
Redi-Dri
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
qualidade
free-flowing
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
pf
801 °C (lit.)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.004%
traços de cátion
Ba:, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
A tecnologia Redi-Dri elimina a aglomeração e a necessidade de procedimentos complicados para manter seus sais fluindo livremente. Manter seus sais secos ajuda a melhorar seus resultados, fornecendo medições precisas e sais e tampões mais fáceis de manusear. Em vez de secar seus sais em um forno ou dessecador ou quebrá-los manualmente, o Redi-Dri garante que seus sais permanecerão fáceis de usar por meses sem se preocupar com agentes antiaglomerantes. Mesmo após repetidas aberturas, você pode ter certeza de que seus resultados são sempre precisos. O Redi-Dri economiza tempo, energia e dinheiro, mantendo seus sais utilizáveis por mais tempo.
Aplicação
O cloreto de sódio foi usado para preparar solução salina tamponada com Tris, solução salina tamponada com fosfato, tampão de lise celular MPM-2 (proteína mitótica monoclonal 2), tampão de lavagem para imunoprecipitação, meios LB (Luria-Bertani) e tampão de diálise.
Características e benefícios
  • Maior eficiência – Poupe tempo, não há necessidade de soltar os pós endurecidos
  • Segurança – Evite riscos de usar ferramentas de força para quebrar aglomerados
  • Economia – O preparo mais rápido e a solvatação aumentam a produtividade e reduzem custos
  • Qualidade garantida – Excelente qualidade testada por especialistas, sem agentes antiaglomeração
  • Volumes flexíveis – Disponíveis desde quantidades para pesquisa até quantidades de escalonamento
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)