41640
Dimetilsulfóxido
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC)
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %, 63 °F
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
resíduo de evaporação
≤0.005%
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
n20/D 1.479
p.e.
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
18-20 °C
densidade
1.10 g/mL (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Modificação da gelatina por reação com 1,6-diisocianato hexano.: O presente estudo concentra-se na modificação de biopolímeros utilizando agentes químicos, que podem ser relevantes em contextos em que DMSO é utilizado como solvente de reação ( Bertoldo et al., 2007).
- Caracterização do O-acetil-(4-o-metil glucurônico)xilano isolado de bétula e faia.: Esta pesquisa carateriza xilanos derivados de madeira específicos, potencialmente melhorando a compreensão de tais biopolímeros quando dissolvidos em DMSO para estudos analíticos ( Teleman et al., 2002).
Atenção
Outras notas
Miscibilidade do dimetilsulfóxido/Tabela de imiscibilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?