34943
Dimetilsulfóxido
puriss. p.a., dried, ≤0.02% water
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
densidade de vapor
2.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
qualidade
dried
Lim. expl.
42 %, 63 °F
Impurezas
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% free acid (as H2SO4)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.02% water
≤0.03% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
p.e.
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
densidade
1.10 g/mL (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Atenção
Outras notas
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?