31434
Cloreto de sódio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
1.33 hPa ( 865 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
solid
Impurezas
acidity or alkalinity, complies
≤0.0001% hexacyanoferrate(II)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% free acid (as HCl)
≤0.005% free alkali (as NaOH)
≤0.005% in water insoluble matters
≤0.01% Mg, alkaline earth metals (as Ca)
perda
≤0.2% loss on drying, 130 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
traços de ânion
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤30 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤0.2 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤3 ppm (by ICP-OES)
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?