Merck
S1679
Sigma-Aldrich
Cloreto de sódio
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
CAS Number:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Agency
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of Ph. Eur.
meets analytical specifications of USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Ensaio
99.0-100.5%
Formulário
solid
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
perda
≤0.5% loss on drying
pH
7
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Na and K Intake from Lunches Served in a Japanese Company Cafeteria and the Estimated Improvement in the Dietary Na/K Ratio Using Low-Na/K Seasonings and Dairy to Prevent Hypertension.: This study investigates sodium and potassium intake from company cafeteria meals and explores the effectiveness of low-sodium and potassium-rich seasonings in improving dietary balance to reduce hypertension risk (Okuda et al., 2024).
Outras notas
Easily compare specifications for Sodium Chloride products with the Sodium Chloride specification table.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)