Merck
PPB011
Sigma-Aldrich
Tris Buffered Saline
powder, pH 7.6, pHast Pack
Sinônimo(s):
TBS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Product Name
Tris Buffered Saline, pH 7.6, pHast Pack, powder
linha de produto
pHast Pack
Nível de qualidade
Formulário
powder
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry)
Impurezas
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
cor
white
pH
7.6
solubilidade
soluble, clear, colorless
traços de cátion
Fe: ~10 ppm
atividade externa
DNase, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNase, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tris Buffered Saline, or TBS, pH 7.6 is a commonly used wash buffer that is isotonic and non-toxic and ideal for use in cell culture and electrophoresis applications.
Aplicação
Tris-buffered saline can be used as a wash buffer for:
  • Enzyme Linked Immunosorbent assay (ELISA)
  • Western Blot and other protein applications
  • Suitable for use in cell culture (recommend to sterile filter)
  • Immunohistochemistry
  • Sample preparation
  • Resuspension and sonication of cells
Características e benefícios
  • Ready for use, just dissolve in ultrapure water
  • No calculations, measuring, and pH adjustments needed
  • Save time and minimize effort
  • Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
  • Chemical tests: Iron ≤10 ppm, Lead ≤5 ppm
Embalagem
Foil pouches
Reconstituição
Contents of one pouch, when dissolved in 500 mL of ultrapure water, will yield a 1x solution containing 50 mM Tris, 138 mM NaCl, 2.7 mM KCl, pH 7.6 at 25 °C. Contents tested to be DNAse, RNAse, Protease, and Nickase free. This product is suitable for use in cell culture applications.
Armazenamento e estabilidade
Store at room temperature. Product may naturally agglomerate but can be simply broken up within the pouch prior to use.
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Informações legais
pHast Pack is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)