Merck
PPB010
Sigma-Aldrich
Tris EDTA Buffer, pH 8.0
pHast Pack, powder, 10X concentrate
Sinônimo(s):
10X TE buffer
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
linha de produto
pHast Pack
Formulário
powder
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry)
Impurezas
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
cor
white
pH
7.9—8.1
solubilidade
soluble, clear, colorless
traços de cátion
Fe: <10 ppm
atividade externa
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
10X Tris-EDTA or TE buffer has two components. Tris buffer is a commonly used stable, non-toxic, and non-hygroscopic buffer. Also, ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), a metal chelator, binds with cation metal ions that further inactivate the DNase enzyme which requires metal ions to activate. It has a pH range of 7.9 - 8.1.
Aplicação
TE buffer is intended for use in:
  • Nucleic acid gel electrophoresis
  • storage and dilution of DNA and RNA
  • DNA automated sequencing
  • Immunohistochemistry
Características e benefícios
  • Fast and easy Ready-to-use buffer
  • Minimizes effort - no need to weigh and adjust pH
  • Saves time and eliminates exposure to hazardous chemicals
  • Biological tests: free of DNase, RNase, protease, and nickase
  • Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Embalagem
Foil pouch
Reconstituição
Contents of one pouch, when dissolved in 500mL of distilled or deionized water, will yield a 10X solution containing 100mM Tris, 10mM EDTA, pH 8.0 at 25 °C. Certified to be DNAse, RNAse, Protease, and Nickase free. Certified for use in cell culture.
Armazenamento e estabilidade
Store at room temperature. Product may naturally agglomerate but can be simply broken up within the pouch prior to use.
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Informações legais
pHast Pack is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)