PPB005
Phosphate Buffered Saline
powder, pH 7.4, with 0.05% Tween® 20, pHast Pack™
Sinônimo(s):
PBS + 0.05% TWEEN® 20, PBS with 0.05% Tween 20, PBS-T, PBST
About This Item
Product Name
Solução salina tamponada com fosfato com TWEEN® 20 0,05%, pH 7,4, pHast Pack™, powder
linha de produto
pHast Pack™
Formulário
powder
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry)
Impurezas
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
cor
white
pH
7.2—7.6 (25 °C)
solubilidade
soluble, clear to hazy, colorless
traços de cátion
Fe: <10 ppm
atividade externa
DNase, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNase, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Características e benefícios
- Ready-to-use buffer
- No measuring and pH adjusting needed
- Save time and minimize effort
- Biological tests: free of DNase, RNase, protease, and nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Embalagem
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)