Merck
P6148
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde
reagent grade, crystalline
Sinônimo(s):
Polyoxymethylene
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2O)nH
CAS Number:
Peso molecular:
30.03 (as monomer)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.03 (vs air)
pressão de vapor
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Formulário
crystalline
temperatura de autoignição
572 °F
Lim. expl.
73 %
dilution
(for analytical testing)
pf
120-170 °C (lit.)
densidade
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
chave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Paraformaldehyde is a cross-linking fixative. It is changed to formaldehyde by heating and by adding small amount of sodium hydroxide.
Aplicação
Paraformaldehyde is recommended for use in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells when the samples are to be used in florescence studies.
Paraformaldehyde has been used for fixing of cells and tissue sections during staining procedures.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)