B5880
Bromocresol Purple
Powder
Sinônimo(s):
5,5′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein, Bromcresol purple sultone form
About This Item
Product Name
Bromocresol Purple, Technical grade
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
gray to light purple
pH
5.2-6.8, yellow to purple
pf
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
methanol: 4 mg/mL, orange
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
chave InChI
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?