84135
Micro particles based on polystyrene
analytical standard, size: 30 μm
Sinônimo(s):
Polystyrene latex particles (30 μm), Polystyrene microbeads (30 μm), Polystyrene microspheres (30 μm), Polystyrene microparticles (30 μm), Latex beads from PS
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
aqueous suspension
particles
reticulação
2 % cross-linked
concentração
10% (solids)
tamanho de partícula
30 μm std dev <0.4 μm, coeff var <1%
densidade
1.05 g/cm3
aplicação(ões)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Also used to:
- investigate the impact of polystyrene microplastics on marine biota and organic matter
- study optical confinement in optofluidic laser measurements
Características e benefícios
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 and 10 mL pack sizes as neat samples
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?