79633
Micro particles based on polystyrene
size: 5 μm
Sinônimo(s):
Latex beads from PS
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNível de qualidade
Formulário
aqueous suspension
reticulação
0 % cross-linked
concentração
10% (solids)
tamanho de partícula
5 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
densidade
1.05 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?