79166
Micro particles based on polystyrene
size: 3 μm
Sinônimo(s):
Latex beads from PS
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNível de qualidade
Formulário
aqueous suspension
reticulação
0 % cross-linked
concentração
10% (solids)
tamanho de partícula
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
densidade
1.05 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Micro Particles or Latex Beads, commonly known as polystyrene microparticles, are negatively charged colloidal particles. The microparticles are produced through a polymerization reaction of styrene under controlled conditions. The conducive environment of the reaction induces spontaneous coalescent bead formation. Micro Particles or Latex beads are supplied in aqueous solutions composed of polymer particles with water. Polystyrene′s refractive index at 589 nm is 1.5905 and 1.602 at 486 nm.
Aplicação
Micro Particles or Latex Beads is used for a wide variety of applications like:Electron Microscopy.Cell Counter Calibration.Immunodiagnostics, especially for latex agglutination tests, andPhagocytosis Research.
Nota de análise
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?