74738
1-Octadecene
analytical standard, ≥99.0% (GC)
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
0.71 (vs air)
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
482 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.445
p.e.
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
pf
14-16 °C (lit.)
temperatura de transição
solidification point 17-19 °C
densidade
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
petroleum
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
chave InChI
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)