Merck
74491
Supelco
Micro particles based on polystyrene
analytical standard, size: 20 μm
Sinônimo(s):
Polystyrene latex particles (20 μm), Polystyrene microbeads (20 μm), Polystyrene microspheres (20 μm), Polystyrene microparticles (20 μm), Latex beads from PS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
aqueous suspension
particles
reticulação
2 % cross-linked
concentração
10% (solids)
tamanho de partícula
20 μm std dev <0.3 μm, coeff var <2%
densidade
1.05 g/cm3
aplicação(ões)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This polystyrene-based microparticle (size: 20 μm) size standard is ideal for profiling particle size distribution (PSD) of test samples.
Aplicação
Used to standardize and monitor instrument particle size.
Also used:
  • to assess the effect of microplastics on zooplankton upon ingestion
  • to calibrate microfluidic device based on size measurements
  • in focused beam reflectance measurement (FBRM) based particle system characterization
Características e benefícios
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 and 10 mL pack sizes as neat samples
Nota de análise
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)