Merck
57618
Supelco
Fosfato de potássio
suitable for HPLC, LiChropur, 99.5-101.0% (T)
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Fórmula linear:
KH2PO4
CAS Number:
Peso molecular:
136.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Ensaio
99.5-101.0% (T)
Formulário
solid
qualidade
LiChropur
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
4.1-4.5
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
pf
252.6 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 10%, clear, colorless
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Partitioning recombinant chitinase from Nicotiana benthamiana by an aqueous two-phase system: Demonstrates the application of potassium phosphate monobasic in aqueous two-phase systems for efficient partitioning of enzymes, which is crucial for biotechnological and industrial applications (Tue et al., 2024).
  • Unlocking Nature′s Toolbox: This study showcases how potassium phosphate monobasic can be used to optimize conditions for the production of recombinant proteins, enhancing yields and streamlining production processes in biomanufacturing (Rajak et al., 2024).
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)