Merck
46885-U
Sigma-Aldrich
ProClin 950
pkg of 5 mL, ProClin preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
Sinônimo(s):
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
3 yr
composição
MIT, 9.5%
embalagem
pkg of 5 mL
Parâmetros
<90 °C operating temperature
cor
colorless to light yellow
Matriz
Water
Faixa de pH operacional
2-12
faixa de pH
3-6
p.e.
100 °C
pf
-20--15 °C
solubilidade
water: soluble at 20 °C
densidade
1.020 g/cm3 at 25 °C
Categorias relacionadas
Aplicação
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Informações legais
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Exoneração de responsabilidade
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)