46883-U
ProClin™ 950
pkg of 3.6 L, ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
Sinônimo(s):
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
About This Item
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
3 yr
composição
MIT, 9.5%
embalagem
pkg of 3.6 L
Parâmetros
<90 °C operating temperature
cor
colorless to light yellow
Matriz
Water
Faixa de pH operacional
2-12
faixa de pH
3-6
p.e.
100 °C
pf
-20--15 °C
solubilidade
water: soluble at 20 °C
densidade
1.020 g/cm3 at 25 °C
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?