Merck
46165
Supelco
Dexametasona
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-tri-hidroxi-16-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona, 9α-Fluoro-16α-metil-11β,17α,21-tri-hidroxi-1,4-pregnadieno-3,20-diona, 9α-Fluoro-16α-metilprednisolona, Prednisolona F
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H29FO5
CAS Number:
Peso molecular:
392.46
Beilstein:
2066651
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
262-264 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
chave InChI
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dexamethasone is a synthetic glucocorticoid and cortisol analogue. It is used in the suppression of adrenocorticotropic hormone (ACTH) and cortisol production in normal subjects.
Aplicação
Dexamethasone may be used as a reference standard in the determination of dexamethasone in biological samples using high-performance liquid chromatography (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Agente anti-inflamatório glicocorticoide
Agente anti-inflamatório glicocorticoide. Regula a sobrevivência, crescimento e diferenciação de células T. Inibe a indução de óxido nítrico sintase.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)