36138
Isoxaben
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
175-179 °C
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(CC)c1cc(NC(=O)c2c(OC)cccc2OC)on1
InChI
1S/C18H24N2O4/c1-6-18(3,7-2)14-11-15(24-20-14)19-17(21)16-12(22-4)9-8-10-13(16)23-5/h8-11H,6-7H2,1-5H3,(H,19,21)
chave InChI
PMHURSZHKKJGBM-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)