Merck
158127
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde
powder, 95%
Sinônimo(s):
Polyoxymethylene
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2O)nH
CAS Number:
Peso molecular:
30.03 (as monomer)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
densidade de vapor
1.03 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
95%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
572 °F
Lim. expl.
73 %
pf
120-170 °C (lit.)
densidade
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
chave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Paraformaldehyde is also referred as polyoxymethylene. It participates as an external CO source in the synthesis of aromatic aldehydes and esters.
Aplicação
Paraformaldehyde can be used as a:
  • Methylene building block in the Mannich reaction with primary amines and alkynes to synthesize propargyl amines.
  • Hydroxymethylation reagent to synthesize homoallylic alcohols by reacting with 1,1-disubstituted allenes.
  • Formylation reagent in the Ir-catalyzed N-formylation of amines to synthesize formamides.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraformaldehyde
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)